Få mere at vide
DWK Life Sciences Rengøringsskraber, til glaskeramisk laboratoriebeskyttelsesplade
Artikelnummer. 15282109 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Mængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15282109
Brand: DWK Life Sciences 290790109
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til rengøring af glaskeramiske plader.
I laboratoriet opvarmes opløsninger ofte. Dette trin kan udføres ved hjælp af forskellige teknikker, fx i et vand- eller sandbad, med en varmehætte eller klassisk ved hjælp af en bunsenbrænder. Hvis Bunsen-brænderen bruges som varmekilde, anbefales det at bruge et stativ eller kvadratfod og en tilsvarende glaskeramisk plade. Beholderen, der skal opvarmes, placeres på den glaskeramiske plade med Bunsen-brænderen nedenunder. Forurening af den glaskeramiske plade kan fjernes med rengøringsskraberen.
  • Klingen gør det nemt at rengøre den glaskeramiske plade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Må ikke autoklaveres
Til brug med (applikation) Rengøring af glaskeramiske plader
Mængde 10 stk./pakke