Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Cleaning Reagent, General Purpose
Artikelnummer. 12130940
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
12130940 1 l
1 options
Artikelnummer. 12130940 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. 000020104
Biodegradable, caustic-free alkaline cleaner formulated for general purpose cleaning. Branson Ultrasonics™ Cleaning Reagent, General Purpose is ideal for cleaning where soil levels are relatively light.
  • Ideal for removing a wide range of soils including the following:
    • Fingerprints
    • Dust
    • Packaging particulates
    • Light oils and greases from metal working and light machine operations.
  • Applications include the following:
    • Metal stampings and machined components
    • Glassware
    • Rigid injection molded parts
    • Other components with light-to-intermediate soil levels
  • Tekniske data
    Produkttype Cleaning Reagent
    pH 13
    Til brug med (applikation) For General-purpose use
    Volumen (metrisk) 1 l
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • General Purpose
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
    • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
    Faresætning
    • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
    • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
    Sikkerhedssætning
    • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P264-Vask grundigt efter brug.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
    • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
    • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
    • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
    • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
    • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
    • P405-Opbevares under lås.
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: natriummetasilicat pentahydrat, 2-butoxyethanol, isotridecanol ethoxylated, sodium 2-(2-dodecyloxyet
    Produkttitel
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.