Få mere at vide
Elma™ Rengøringsbriller til ultralydsenhed
Artikelnummer. p-200004991
Kapacitet (metrisk):
600 mL
Diameter (metrisk):
75 mm
Artikelnummer. 17871307
Brand: Elma™ 1117632
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rengøringsglas gør det muligt at rengøre med aggressive væsker, og genstande fremstillet af forskellige materialer kan rengøres samtidigt.
Elma™ ultralydsenheder kan betjenes med eller uden dæksel. For mere effektiv drift, Elma™ tilbyder forskellige indsatsdæksler lavet af robust og rengøringsvenligt rustfrit stål til op til fire rengøringsglas. Disse betræk gør det muligt at rengøre genstande lavet af forskellige materialer samtidigt– men hver for sig.
  • Krukker bruges til rengøring med aggressive kemikalier (syre eller alkali) eller til fjernelse af slibemidler
  • Syrefast tank bruges til rengøring af emner med aggressive væsker (f.eks. syrer)
  • Hjælper med at maksimere effektiviteten af ultralydsenergien
  • Hvis brugt rigtigt, alle Elma™ indsatser vil hjælpe med at forhindre beskadigelse af ultralydsbeholderen og dermed forlænge ultralydsrenserens levetid
  • Kan enten placeres direkte i en rengøringskurv eller i kombination med indsatsdæksel hænges i ultralydsbadet
  • Beskytter ultralydsbeholderen
  • Forlænger enhedens levetid
Tekniske data
Type Rengøringsglas
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Diameter (metrisk) 75 mm
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET
Inkluderer Plastlåg, gummiring