Få mere at vide
Elma™ Rengøringsbriller til ultralydsenhed
Kapacitet (metrisk):
600 mL
Diameter (metrisk):
75 mm
Beskrivelse
Elma™ ultralydsenheder kan betjenes med eller uden dæksel. For mere effektiv drift, Elma™ tilbyder forskellige indsatsdæksler lavet af robust og rengøringsvenligt rustfrit stål til op til fire rengøringsglas. Disse betræk gør det muligt at rengøre genstande lavet af forskellige materialer samtidigt– men hver for sig.
- Krukker bruges til rengøring med aggressive kemikalier (syre eller alkali) eller til fjernelse af slibemidler
- Syrefast tank bruges til rengøring af emner med aggressive væsker (f.eks. syrer)
- Hjælper med at maksimere effektiviteten af ultralydsenergien
- Hvis brugt rigtigt, alle Elma™ indsatser vil hjælpe med at forhindre beskadigelse af ultralydsbeholderen og dermed forlænge ultralydsrenserens levetid
- Kan enten placeres direkte i en rengøringskurv eller i kombination med indsatsdæksel hænges i ultralydsbadet
- Beskytter ultralydsbeholderen
- Forlænger enhedens levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rengøringsglas |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET |
| Inkluderer | Plastlåg, gummiring |