Få mere at vide
Hirschmann™ Rengøringsmiddel rea-phos™
Beskrivelse
- Fosfatfri
- Fjerner olie-, fedt-, blod- og proteinrester
- Anvendes i varmt vand
- Velegnet til ultralydssystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fosfatfrit hurtigrengøringskoncentrat |
| Form | Væske |
| Produktlinje | rea-phos |
| Koncentration | 1% |
| Oversigt | Biologisk nedbrydeligt |
| Mængde | 1 flaske |
| Volumen (metrisk) | 1 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- rea-phos
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i