Få mere at vide
Hirschmann™ Rengøringsmiddel rea-clean™
Volumen (metrisk):
1 L
30 L
Beskrivelse
- Biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel
- Overflade rengøring
- Fosfatfri og selvneutraliserende
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fosfatfrit rengøringskoncentrat |
| Form | Væske |
| Produktlinje | rea-clean™ |
| Oversigt | Biologisk nedbrydelig, fedtopløsende, skånsom mod materialer |
| Til brug med (udstyr) | Alle overflader i laboratorier |
| Mængde | 1 dåse |
| Volumen (metrisk) | 30 L |