Få mere at vide
Hirschmann™ Rengøringsmiddel rea-clean™
Artikelnummer. 10160661
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
30 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10160661 1 l
10479322 30 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10160661 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9790101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.65 DKK
    165.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.39 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bio nedbrydeligt rengøringsmiddel til hurtig, automatisk og omhyggelig rengøring af materialer og overflader specielt lavet af plast.
  • Biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel
  • Overflade rengøring
  • Fosfatfri og selvneutraliserende
Tekniske data
Produkttype Fosfatfrit rengøringskoncentrat
Form Væske
Produktlinje rea-clean
Oversigt Biologisk nedbrydelig, fedtopløsende, skånsom mod materialer
Til brug med (udstyr) Alle overflader i laboratorier
Mængde 1 genopfyldningsflaske
Volumen (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • rea-clean Bio-Reiniger
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.