Få mere at vide
Sampling Systems™ Rengøringskuponer til plast
Artikelnummer. 15899541 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Materiale:
HDPE
Nylon
PTFE
Polypropylen
Polypropylen, PVC
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15899541 HDPE 100 x 100 mm Hver
15809551 HDPE 50 x 50 mm Hver
15829551 Nylon 50 x 50 mm Hver
15819551 Nylon 100 x 100 mm Hver
15849551 Polypropylen 50 x 50 mm Hver
15839551 Polypropylen 100 x 100 mm Hver
15869551 Polypropylen, PVC 50 x 50 mm Hver
15859551 Polypropylen, PVC 100 x 100 mm Hver
15859561 PTFE 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15899541 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8644H100
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Test og valider dit rengøringsregime med dette udvalg af rengøringsvalideringskuponer til forskellige plasttyper.
  • Test tilgængelige for HDPE, nylon, PP, PTFE og PVC
  • To størrelser tilgængelige for hver konfiguration, enten 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Tekniske data
Produkttype Rengøringskupon
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm
Til brug med (applikation) Test og validering af rengøringsregime
Materiale HDPE