Få mere at vide
Sampling Systems™ Rengøringskuponer til plast
Artikelnummer. 15859551 Shop alle Sampling Systems produkter
Materiale:
HDPE
Nylon
PTFE
Polypropylen
Polypropylen, PVC
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15859551
Brand: Sampling Systems™ 8644PVC100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Test og valider dit rengøringsregime med dette udvalg af rengøringsvalideringskuponer til forskellige plasttyper.
  • Test tilgængelige for HDPE, nylon, PP, PTFE og PVC
  • To størrelser tilgængelige for hver konfiguration, enten 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Tekniske data
Produkttype Rengøringskupon
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm
Til brug med (applikation) Test og validering af rengøringsregime
Materiale Polypropylen, PVC