Få mere at vide
Sampling Systems™ Rengøringskuponer til metal
Shop alle Sampling Systems produkter
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål (304)
Rustfrit stål (316)
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Slutte:
Lyst polsk
Satin finish
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Test tilgængelige for aluminium, 304 rustfrit stål og 316 rustfrit stål
- Alle metaller fås også til enten blank polering eller satinfinish
- To størrelser tilgængelige for hver konfiguration, enten 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringskupon |
| Dimensioner (L x B) | 50 x 50 mm |
| Slutte | Satin finish |
| Til brug med (applikation) | Test og validering af rengøringsregime |
| Materiale | Rustfrit stål (316) |