Få mere at vide
Sampling Systems™ Rengøringskuponer til metal
Artikelnummer. 15839561 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål (304)
Rustfrit stål (316)
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Slutte:
Lyst polsk
Satin finish
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Dimensioner (L x B) Slutte Pakningsstørrelse
15839561 Rustfrit stål (316) 50 x 50 mm Lyst polsk Hver
15889541 Aluminium 50 x 50 mm Lyst polsk Hver
15899551 Rustfrit stål (304) 50 x 50 mm Lyst polsk Hver
15809561 Rustfrit stål (304) 50 x 50 mm Satin finish Hver
15849561 Rustfrit stål (316) 50 x 50 mm Satin finish Hver
15879541 Aluminium 100 x 100 mm Lyst polsk Hver
15879551 Rustfrit stål (304) 100 x 100 mm Lyst polsk Hver
15889551 Rustfrit stål (304) 100 x 100 mm Satin finish Hver
15819561 Rustfrit stål (316) 100 x 100 mm Lyst polsk Hver
15829561 Rustfrit stål (316) 100 x 100 mm Satin finish Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15839561 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8644S650B
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Test og valider dit rengøringsregime med dette udvalg af rengøringsvalideringskuponer til forskellige metaller.
  • Test tilgængelige for aluminium, 304 rustfrit stål og 316 rustfrit stål
  • Alle metaller fås også til enten blank polering eller satinfinish
  • To størrelser tilgængelige for hver konfiguration, enten 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Tekniske data
Produkttype Rengøringskupon
Dimensioner (L x B) 50 x 50 mm
Slutte Lyst polsk
Til brug med (applikation) Test og validering af rengøringsregime
Materiale Rustfrit stål (316)