Få mere at vide
Sampling Systems™ Rengøringskuponer til metal
Artikelnummer. 15809561 Shop alle Sampling Systems produkter
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål (304)
Rustfrit stål (316)
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Slutte:
Lyst polsk
Satin finish
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15809561
Brand: Sampling Systems™ 8644S450S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Test og valider dit rengøringsregime med dette udvalg af rengøringsvalideringskuponer til forskellige metaller.
  • Test tilgængelige for aluminium, 304 rustfrit stål og 316 rustfrit stål
  • Alle metaller fås også til enten blank polering eller satinfinish
  • To størrelser tilgængelige for hver konfiguration, enten 50 x 50 mm eller 100 x 100 mm
Tekniske data
Produkttype Rengøringskupon
Dimensioner (L x B) 50 x 50 mm
Slutte Satin finish
Til brug med (applikation) Test og validering af rengøringsregime
Materiale Rustfrit stål (304)