Beskrivelse
- Fjern effektivt snavs og snavs fra hjørner og trange rum med disse bløde og fleksible rengøringsklude.
- Undgå at fylde dit arbejdsområde med mange – denne holdbare, multifunktionelle klud klarer de fleste tørreopgaver.
- Håndter hurtigt væske- og olieudslip takket være deres fremragende absorberende egenskaber.
- Opnået et hygiejnisk, glitrende resultat med stoffets exelCLEAN-effekt™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsklud |
| Længde (engelsk) | 15,16 tommer |
| Længde (metrisk) | 38.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 12,4'' |
| Bredde (metrisk) | 31.5 cm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | FSC MIX kredit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Begrænset brug |
| Ply | 1-ply |
| Vis mere |