Få mere at vide
PURUS™ CleanImage Premier Cleanroom Paper
Artikelnummer. p-4367708 Shop alle Purus produkter
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer)
Sideformat:
Hulløs
Vægt (metrisk):
105 g/m²
80 g/m²
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15793589
Brand: PURUS™ PCIW 1081C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til skrivning, udskrivning og fotokopiering i renrumsmiljøer, PURUS™ Renrumspapir giver høj printbarhed og varmetonervedhæftning og kan også genbruges.
  • Egen indbindingsteknologi
  • Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000) Renrum
  • Produceret i ISO 4 (Klasse 10 Renrum)
  • Genanvendelig
  • Høj printbarhed og varmetonervedhæftning
Overholdelse
Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000).
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Regerede Nej
Bredde (engelsk) Side 11,7 tommer
Længde (engelsk) Side 8,3''
Farve Hvid
Dækfarve Hvid
Dimensioner (L x B) 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Skrivning, udskrivning og fotokopiering i renrumsmiljøer
Sideformat Hulløs
Almindeligt papir Ja
Produkttype Renrumspapir
Mængde 250 Ark/Pk., 10 Pk./Cs.
Størrelse A4
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 80 g/m²