Få mere at vide
PURUS™ CleanImage Premier Cleanroom Paper
Artikelnummer. 15793589 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
11 x 17 tommer
8,3 x 11,7 tommer
Sideformat:
Hulløs
Hulløs
Vægt (metrisk):
10 kg
105 g/m²
80 g/m²
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Sideformat Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
15793589 Hvid 8,3 x 11,7 tommer Hulløs 80 g/m² Pakke med 10
15703589 Blå 8,3 x 11,7 tommer Hulløs 80 g/m² Pakke med 10
15723589 Blå 8,3 x 11,7 tommer Hulløs 105 g/m² Pakke med 10
15733589 Blå 11 x 17 tommer Hulløs 10 kg Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15793589 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. PCIW 1081C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1669.50 DKK
    1607.92 DKK / Pakke med 10
    Spare 61.58 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Til skrivning, udskrivning og fotokopiering i renrumsmiljøer, PURUS™ Renrumspapir giver høj printbarhed og varmetonervedhæftning og kan også genbruges.
  • Egen indbindingsteknologi
  • Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000) Renrum
  • Produceret i ISO 4 (Klasse 10 Renrum)
  • Genanvendelig
  • Høj printbarhed og varmetonervedhæftning
Overholdelse
Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000).
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Regerede Nej
Bredde (engelsk) Side 11,7 tommer
Længde (engelsk) Side 8,3''
Farve Hvid
Dækfarve Hvid
Dimensioner (L x B) 8,3 x 11,7 tommer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Skrivning, udskrivning og fotokopiering i renrumsmiljøer
Sideformat Hulløs
Almindeligt papir Ja
Produkttype Renrumspapir
Mængde 250 Ark/Pk., 10 Pk./Cs.
Størrelse A4
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 80 g/m²