Få mere at vide
PURUS™ CleanImage Premier Cleanroom Paper
Shop alle Purus produkter
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer)
Sideformat:
Hulløs
Vægt (metrisk):
105 g/m²
80 g/m²
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Egen indbindingsteknologi
- Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000) Renrum
- Produceret i ISO 4 (Klasse 10 Renrum)
- Genanvendelig
- Høj printbarhed og varmetonervedhæftning
Overholdelse
Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000).
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Regerede | Nej |
| Bredde (engelsk) Side | 11,7 tommer |
| Længde (engelsk) Side | 8,3'' |
| Farve | Blå |
| Dækfarve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Skrivning, udskrivning og fotokopiering i renrumsmiljøer |
| Sideformat | Hulløs |
| Vis mere |