Få mere at vide
Phenomenex™ Cleanert™ snap caps med septa, 11 mm, for-snit
Artikelnummer. 31747277 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Lukkestørrelse:
9 mm
11 mm
Farve:
Neutral
Rød
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukkestørrelse Farve
31747277 9 mm Rød
31746654 11 mm Neutral
31743321 11 mm Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31747277 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AV115495011B
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Mærke: Cleanert
  • Teknik: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Indsæt