Få mere at vide
Phenomenex™ Cleanert™ snap caps med septa, 11 mm, ingen spalte
Artikelnummer. 31749127 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Rød
Septum Color:
Hvid/Rød
Klar/Rød
Rød/Hvid
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Septum Color
31749127 Rød Klar/Rød
31744607 Rød Hvid/Rød
31743389 Rød Rød/Hvid
31742745 Grøn Klar/Rød
31745125 Gul Klar/Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31749127 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. C401151R
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Mærke: Cleanert
  • Teknik: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Materiale Polyethylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Septum PTFE/syntetisk gummi
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap
Septum Color Klar/Rød