Få mere at vide
Phenomenex™ Cleanert™ skruelåg med septa, 9 mm, med forskåret slids
Artikelnummer. 31748037 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
31748037 Blå
1 options
Artikelnummer. 31748037 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AV22020
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Mærke: Cleanert
  • Produkt: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Septum PTFE/Silicone
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap