Beskrivelse
- Brand: Cleanert
- Product: Accessory
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Red |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Forspaltet | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Lukkestørrelse | 9 mm |
| Markeringssted | No |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Produkttype | Cap |