Få mere at vide
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 9 mm, Pre-Slit
Artikelnummer. 31747040 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Farve:
Red
Artikelnummer. Farve
31747040 Red
1 options
Artikelnummer. 31747040 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AV22010
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Product: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Red
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Forspaltet No
Sterilitet Sterile
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Produkttype Cap