Beskrivelse
- Mærke: Cleanert
- Produkt: Tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Ja |
| Sterilitet | Steril |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Lukkestørrelse | 9 mm |
| Markeringssted | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Cap |
| Septum Color | Hvid/Rød |