Beskrivelse
- Mærke: Cleanert
- Teknik: Tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Steril |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Lukkestørrelse | 8 mm |
| Markeringssted | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Cap |
| Vis mere |