Få mere at vide
Phenomenex™ Cleanert™ skruehætter med septa, 8 mm, ingen slids
Artikelnummer. 31741815 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Septum Color:
Hvid/Rød
Rød/Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Color
31741815 Rød/Hvid
31744812 Hvid/Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31741815 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AV20030
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Mærke: Cleanert
  • Teknik: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Septum PTFE/Silicone
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap
Septum Color Rød/Hvid