Få mere at vide
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 22 mm, No Slit
Artikelnummer. 31748344
Skift visning
Farve:
White
Artikelnummer. Farve
31748344 White
1 options
Artikelnummer. 31748344 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AV79100
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Forspaltet No
Sterilitet Sterile
Septum PTFE/Silicone
Lukkestørrelse 22 mm
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Produkttype Cap
Septum Color Natural