Få mere at vide
Phenomenex™ Cleanert™ skruelåg med septa, 13 mm, uden slids
Artikelnummer. 31744888 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
31744888 Sort
1 options
Artikelnummer. 31744888 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AV74100
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Mærke: Cleanert
  • Teknik: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Septum PTFE/Silicone
Lukkestørrelse 13 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap
Septum Color Rød/Hvid