Få mere at vide
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps with Septa, 13 mm, No Slit
Artikelnummer. 31744107 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Farve:
Black
Artikelnummer. Farve
31744107 Black
1 options
Artikelnummer. 31744107 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AV74000
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Black
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Forspaltet No
Sterilitet Sterile
Septum PTFE/Silicone
Lukkestørrelse 13 mm
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Produkttype Cap
Septum Color Natural