Få mere at vide
Phenomenex™ Cleanert™ Screw Caps, No Hole, with Septa, 9 mm, No Slit
Artikelnummer. 31748277
Skift visning
Farve:
White, Red
Artikelnummer. Farve
31748277 White, Red
1 options
Artikelnummer. 31748277 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AV23000
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White, Red
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Forspaltet No
Sterilitet Sterile
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Produkttype Cap