Få mere at vide
Phenomenex™ Cleanert™ Insert Vials, Glass, 6 mm
Artikelnummer. 31746857 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Indsæt type:
Flat Bottom
V-Bottom
V-Bottom with Spring
Volumen (metrisk) Indsæt:
150 μL
200 μL
250 μL
300 μL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Indsæt type Volumen (metrisk) Indsæt
31746857 V-Bottom 200 μL
31742527 V-Bottom with Spring 150 μL
31743342 Flat Bottom 300 μL
31741830 V-Bottom with Spring 250 μL
31745690 V-Bottom 250 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31746857 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AV10326
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Brand: Cleanert
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 31 mm
Materiale Glass
Forspaltet No
Sterilitet Sterile
Indsæt type V-Bottom
Volumen (metrisk) Indsæt 200 μL
Lukkestørrelse 6 mm
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Produkttype Insert