Få mere at vide
Phenomenex™ Cleanert™ Crimp Caps med septa, 11 mm, for-spalte
Artikelnummer. 31743374 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Farve:
Sølv
Artikelnummer. Farve
31743374 Sølv
1 options
Artikelnummer. 31743374 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AV61000
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Mærke: Cleanert
  • Teknik: Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Diameter (metrisk) Udvendig 11 mm
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Septum PTFE/Silicone
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap
Septum Color Hvid/Rød