Få mere at vide
Scotch-Brite™ Ren& Shine gulvpude
Diameter (metrisk):
280 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Renser og skinner i samme trin ved kun at bruge en lavhastighedsscrubber
- Spar omkostninger og arbejdskraft ved at reducere eller eliminere behovet for at polere
- Fjerner sorte mærker 3 gange hurtigere end traditionelle rensepuder
- Tosidet pude holder længere end traditionelle rensepuder
- Effektiv på de fleste coatede og ubelagte hårde gulve inklusive VCT, vinyl, gummi, marmor, sten, terrazzo, granit og beton med kun vand eller neutralt rengøringsmiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringspuder |
| Farve | Brun |
| Diameter (metrisk) | 280 mm |
| Til brug med (applikation) | Rengøring og polering af gulve |
| Til brug med (udstyr) | Beton, granit, industrigulve, linoleum, marmor, stentøj, terrazzo, VCT og vinylgulve |
| Stil | Rund |