Få mere at vide
Scotch-Brite™ Ren& Shine gulvpude
Artikelnummer. 17198760
Skift visning
Diameter (metrisk):
280 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
17198760 480 mm -
17148770 280 mm -
17168770 330 mm -
17158770 355 mm -
17188760 380 mm -
17138770 406 mm -
17118770 432 mm Pakke med 5
17128770 460 mm -
17108770 505 mm -
17178770 530 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17198760 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100148014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2570.00 DKK
    1467.39 DKK / Pakke med 5
    Spare 1102.61 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Denne 2 i 1 daglige rengøringspude til lavhastighedsscrubbere øger gradvist glansen ved gentagen brug
  • Renser og skinner i samme trin ved kun at bruge en lavhastighedsscrubber
  • Spar omkostninger og arbejdskraft ved at reducere eller eliminere behovet for at polere
  • Fjerner sorte mærker 3 gange hurtigere end traditionelle rensepuder
  • Tosidet pude holder længere end traditionelle rensepuder
  • Effektiv på de fleste coatede og ubelagte hårde gulve inklusive VCT, vinyl, gummi, marmor, sten, terrazzo, granit og beton med kun vand eller neutralt rengøringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringspuder
Farve Brun
Diameter (metrisk) 480 mm
Til brug med (applikation) Rengøring og polering af gulve
Til brug med (udstyr) Beton, granit, industrigulve, linoleum, marmor, stentøj, terrazzo, VCT og vinylgulve
Stil Rund