Få mere at vide
Scotch-Brite™ Ren& Shine dobbeltsidede gulvpuder
Artikelnummer. 17168760
Skift visning
Diameter (metrisk):
305 mm
610 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
17168760 305 mm
17178760 610 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17168760 Leverandør Scotch-Brite™ Leverandørnr. 7100147921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    591.54 DKK / Pakke med 5
    Spare 748.46 DKK
    55% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Denne 2 i 1 daglige rengøringspude til lavhastighedsscrubbere øger gradvist glansen ved gentagen brug
  • Renser og skinner i samme trin
  • Til brug med en lavhastighedsscrubber
  • Spar omkostninger og arbejdskraft ved at reducere eller eliminere behovet for at polere
  • Fjerner sorte mærker 3 gange hurtigere end traditionelle rensepuder
  • Tosidet pude holder længere end traditionelle rensepuder
  • Effektiv på de fleste coatede og ubelagte hårde gulve inklusive VCT, vinyl, gummi, marmor, sten, terrazzo, granit og beton med kun vand eller neutralt rengøringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Rengøringspuder
Farve Brun
Diameter (metrisk) 305 mm
Til brug med (applikation) Rengøring og polering
Til brug med (udstyr) Scrubbere med lav hastighed
Stil 2 i. 1