Få mere at vide
PURUS™ Critical Print Cleanroom Notebooks
Artikelnummer. 15793609 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Størrelse:
A4
A5
A6
Regerede:
Gitter
Ja
Mængde:
10/Cs.
20/Cs.
40/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse Regerede Mængde Pakningsstørrelse
15793609 Hvid A6 Ja 40/Cs. Pakke med 40
15783609 Hvid A6 Gitter 40/Cs. Pakke med 40
15773609 Hvid A5 Ja 20/Cs. Pakke med 20
15763609 Hvid A5 Gitter 20/Cs. Pakke med 20
15733609 Hvid A4 Gitter 10/Cs. Pakke med 10
15743609 Hvid A4 Ja 10/Cs. Pakke med 10
15713609 Blå A4 Ja 10/Cs. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15793609 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. PNBCPA62240 WR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3010.67 DKK
    2154.45 DKK / Pakke med 40
    Spare 856.22 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Critical Print Notebooks er ideelle til skrivning og dataoptagelse i renrumsmiljøer.
Til skrivning i renrumsmiljøer
  • Renrum behandlet og pakket
  • Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000) renrum
  • Proprietær bindeteknologi uden organiske fyldstoffer
  • Genanvendelig
  • College regel
  • Fri for amid og silikone
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Regerede Ja
Farve Hvid
Dækmateriale Poly
Dimensioner (L x B) 148 x 105 mm
Bredde (metrisk) 105 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000)
Til brug med (applikation) Til skrivning i renrumsmiljøer
Produkttype Cleanroom notesbog
Mængde 40/Cs.
Størrelse A6
Vægt (metrisk) 80 gsm