Beskrivelse
Til skrivning i renrumsmiljøer
- Renrum behandlet og pakket
- Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000) renrum
- Proprietær bindeteknologi uden organiske fyldstoffer
- Genanvendelig
- College regel
- Fri for amid og silikone
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| Regerede | Ja |
| Farve | Hvid |
| Dækmateriale | Poly |
| Dimensioner (L x B) | 297 x 210 mm |
| Bredde (metrisk) | 210 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Velegnet til brug i ISO 4 til 6 (Klasse 10 til Klasse 1000) |
| Til brug med (applikation) | Til skrivning i renrumsmiljøer |
| Produkttype | CONTEXT™ Renrumsdokumentation |
| Vis mere |