Få mere at vide
Thermo Scientific™ Clean-Blot™ IP Detection Reagent (HRP)
Artikelnummer. 11841084 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2,5 ml
Pakningsstørrelse:
2.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11841084 2,5 ml 2.5ml
1 options
Artikelnummer. 11841084 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21230
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Undgå interferens fra denaturerede IP-antistoffragmenter i Western blots af immunpræcipiterede proteiner med disse HRP og AP konjugater.
Thermo Scientific™ Clean-Blot IP-detektionsreagenser er HRP og AP konjugater, der er optimeret til post-immunpræcipitation Western blot-detektion af primære antistoffer uden interferens fra denaturerede IP-antistoffragmenter.
Clean-Blot IP-reagenser muliggør problemfri Western blot-detektion af målproteiner efter IP-assays (immunpræcipitation). De fungerer ved specifikt at binde til funktionelle primære antistoffer (helt IgG) uden også at binde til fragmenter af IP-antistofferne, som sædvanligvis ledsager det immunpræcipiterede protein gennem elektroforese og membranoverførsel. De Clean-Blot IP-reagenser og HRP-kittet eliminerer detektionsinterferens fra både tungkædede (ca. 50 kDa) og lette (25kDa) IgG-fragmenter af antistoffer, der anvendes til den indledende immunpræcipitationsanalyse. Clean-Blot IP-produkter omfatter detektionsreagenser med alkalisk phosphatase-konjugat eller peberrodsperoxidase-konjugat og det komplette Clean-Blot IP Detection Kit (HRP) til udvikling af kemiluminescerende substrat.
Højdepunkter:
  • Universel– binder og detekterer de fleste arter, IgG-underklasser og isotyper af primære antistoffer, der almindeligvis anvendes til Western blotting
  • Kompatibel– effektiv med IP-assays udført ved brug af Protein A, Protein G eller anti-IgG agaroseperler og enhver blokerende buffer
  • Omkostningseffektiv– eliminerer omkostningerne og ekstra arbejde forbundet med kovalent immobilisering af IP-antistoffer som et middel til at overvinde Western blot-interferens
  • Fleksibel– tilgængelig i alkalisk fosfat (AP ) og peberrodsperoxidase (HRP) reagenser til påvisning med kemiluminescerende, fluorescerende eller kolorimetriske substrater
  • Nem at bruge– ingen grund til at ændre Western blotting-protokollen; udskift blot konventionelt sekundært HRP-konjugat med Clean-Blot IP-detektionsreagens
  • Uhindret detektion– klare Western blot-resultater for immunpræcipitationsassays uden signifikant interferens fra denaturerede IgG-bånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Clean-Blot IP Detection Reagent (HRP)
Produkttype IP Detection Reagent (HRP)
Detektionsmetode Kemiluminescens, Fluorescens, Kolorimetrisk
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Produktlinje Pierce
Mængde 2,5 ml
Konjugeret HRP
Reaktivitet Alle arter
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.