Få mere at vide
Thermo Scientific™ Clean-Blot™ IP Detection Kit (HRP)
Artikelnummer. 10723495 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 klatter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10723495 25 klatter Hver
1 options
Artikelnummer. 10723495 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21232
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Undgå interferens fra denaturerede IP-antistoffragmenter i Western blots af immunpræcipiterede proteiner med disse HRP og AP konjugater.
Thermo Scientific™ Clean-Blot IP-detektionsreagenser er HRP og AP konjugater, der er optimeret til post-immunpræcipitation Western blot-detektion af primære antistoffer uden interferens fra denaturerede IP-antistoffragmenter.
Clean-Blot IP-reagenser muliggør problemfri Western blot-detektion af målproteiner efter IP-assays (immunpræcipitation). De fungerer ved specifikt at binde til funktionelle primære antistoffer (helt IgG) uden også at binde til fragmenter af IP-antistofferne, som sædvanligvis ledsager det immunpræcipiterede protein gennem elektroforese og membranoverførsel. De Clean-Blot IP-reagenser og HRP-kittet eliminerer detektionsinterferens fra både tungkædede (ca. 50 kDa) og lette (25kDa) IgG-fragmenter af antistoffer, der anvendes til den indledende immunpræcipitationsanalyse. Clean-Blot IP-produkter omfatter detektionsreagenser med alkalisk phosphatase-konjugat eller peberrodsperoxidase-konjugat og det komplette Clean-Blot IP Detection Kit (HRP) til udvikling af kemiluminescerende substrat.
Højdepunkter:
  • Universel– binder og detekterer de fleste arter, IgG-underklasser og isotyper af primære antistoffer, der almindeligvis anvendes til Western blotting
  • Kompatibel– effektiv med IP-assays udført ved brug af Protein A, Protein G eller anti-IgG agaroseperler og enhver blokerende buffer
  • Omkostningseffektiv– eliminerer omkostningerne og ekstra arbejde forbundet med kovalent immobilisering af IP-antistoffer som et middel til at overvinde Western blot-interferens
  • Fleksibel– tilgængelig i alkalisk fosfat (AP ) og peberrodsperoxidase (HRP) reagenser til påvisning med kemiluminescerende, fluorescerende eller kolorimetriske substrater
  • Nem at bruge– ingen grund til at ændre Western blotting-protokollen; udskift blot konventionelt sekundært HRP-konjugat med Clean-Blot IP-detektionsreagens
  • Uhindret detektion– klare Western blot-resultater for immunpræcipitationsassays uden signifikant interferens fra denaturerede IgG-bånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Clean-Blot IP Detection Kit (HRP)
Produkttype IP Detection Reagent (HRP)
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Produktlinje Clean-Blot
Mængde 25 klatter
Konjugeret HRP
Reaktivitet Alle arter
Tilstrækkelig til 25 Mini Blots, 2000 sq. cm Membran
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 25 mini blots eller 2000 cm 2 membran
• Clean-Blot Detektionsreagens (HRP), 2,5 ml
• StartingBlock T20 (TBS ) Blokeringsbuffer, 1 L
• Gennembore ECL Detektionsreagens 1, peroxidopløsning, 125 ml
• Gennembore ECL Detektionsreagens 2, Luminol Enhancer Solution, 125 mL Opbevares
ved 4 °C.