Få mere at vide
Emma Safety Footwear Clay S3 sko
Beskrivelse
- S3-Sikkerhedssko med sålplade til vådt arbejde
- Metalfri
- Den streetborn sikkerhedssko. Hvis sneakers er det, du foretrækker at have på, men du har brug for en mere sikker sko til arbejdet, skal du ikke lede længere end til Clay. En kompromisløs metalfri sikkerhedssko, der ligner og føles som en klassisk sneaker.
- Den har fået sit navn fra den stærkt støttende forstærkede hæl.
- Denne hæl sammen med skoens forstærkede, stødabsorberende sål holder ankler, skinneben og led fri for stress og skader.
- DenimX snørebånd med en historie. Lavet af genbrugte jeans til vores cirkulære sikkerhedssko.
- Industrier:
- Logistik& transportere
- Elektronik
- Konstruktion& teknologi
- Fremstilling
- Natur& miljø
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 20345:2011 |
| Lukketype | Snørebånd |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Logistik og Transport, Elektronik, Byggeri og Teknik, Fremstilling, Natur og Miljø |
| Liner materiale | Hydro-Tec Antibakteriel |
| Materiale | Nubuck, Olieret Nubuck |
| Størrelse | 45 |
| Passe | Ekstra bred bredde |
| Ankel stil | Lavt skåret |
| Produkttype | Sikkerhedssko |