Få mere at vide
Clavulansyre kaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 17924015
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17924015 10 mg
17952205 100 mg
17940625 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17924015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC56375010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61177-45-5
Molekylær formel C8 H8 N O5 . K
Molekylvægt (g/mol) 237.25
Synonym 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, (2R,3Z,5R)- (9CI), 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, [2R-(2α,3Z,5α)]-, BRL 14151K, Clavitesse, Clavulanate potassium, Clavulanic acid potassium salt, Potassium clavulanate, Serdaxin
IUPAC navn kalium; (2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [K+].OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Clavulanic acid potassium salt
Analyt- eller komponentnavne Clavulanic acid potassium salt
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Blue Ice
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 10 mg
Formel vægt 237.004
Procent renhed >95%