Få mere at vide
Clavulansyre kaliumsalt i cellulose (1:1 blanding), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clavulanic acid potassium salt |
| CAS | 61177-45-5 |
| Molekylær formel | C8 H8 N O5 . K |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, (2R,3Z,5R)- (9CI), 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-, monopotassium salt, [2R-(2α,3Z,5α)]-, BRL 14151K, Clavitesse, Clavulanate potassium, Clavulanic acid potassium salt, Potassium clavulanate, Serdaxin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO5.K/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1 |
| SMIL | [K+].OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | kalium; (2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyethyliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.25 |
| Formel vægt | 237.004 |