Få mere at vide
Clavulanic Acid Methyl-d3 Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clavulanic Acid Methyl-d3 Ester |
| CAS | 1821757-56-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9H8D3NO5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Methyl-d3 Ester, [2R-(2α,3Z,5α)]- 3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Methyl-d3 Ester, Methyl-d3 Clavulanate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5/c1-14-9(13)8-5(2-3-11)15-7-4-6(12)10(7)8/h2,7-8,11H,3-4H2,1H3/b5-2-/t7-,8-/m1/s1/i1D3 |
| SMIL | O=C1C[C@@]2(N1[C@](/C(O2)=C/CO)(C(OC([2H])([2H])[2H])=O)[H])[H] |
| IUPAC navn | methyl-d3 (2R,5R,Z)-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.21 |
| Vis mere |