Få mere at vide
Clavulanic Acid Methyl-d3 Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Clavulanic Acid Methyl-d3 Ester |
| CAS | 1821757-56-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9H8D3NO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Methyl-d3 Ester, [2R-(2α,3Z,5α)]- 3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Methyl-d3 Ester, Methyl-d3 Clavulanate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5/c1-14-9(13)8-5(2-3-11)15-7-4-6(12)10(7)8/h2,7-8,11H,3-4H2,1H3/b5-2-/t7-,8-/m1/s1/i1D3 |
| SMIL | O=C1C[C@@]2(N1[C@](/C(O2)=C/CO)(C(OC([2H])([2H])[2H])=O)[H])[H] |
| IUPAC navn | methyl-d3 (2R,5R,Z)-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.21 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?