missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Clavulanic Acid 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Clavulanic Acid 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane Salt |
| CAS | 66069-32-7 |
| Molekylær formel | C8H9NO5 . C8H19N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | [2R-(2alpha,3Z,5alpha)]-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, compd. with 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine (1:1), 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine (2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine [2R-(2alpha,3Z,5alpha)]-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5/c1-14-9(13)8-5(2-3-11)15-7-4-6(12)10(7)8/h2,7-8,11H,3-4H2,1H3/b5-2-/t7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)CC(C)(C)N.OC\C=C\1/O[C@@H]2CC(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | methyl (2R,3Z,5R)-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.19 |
| Formel vægt | 213.0637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?