Få mere at vide
Clavulanate Lithium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium clavulanate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO5.Li/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 205.0563 |