Få mere at vide
Claudin-2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1470.00 DKK - 3520.00 DKK
Tekniske data
Antigen Claudin-2
Fortynding Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Applikationer Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18669820
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-91000-0.02ml
0.02 mL
1470.00 DKK
0.02ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18678210
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-91000-0.1ml
0.1 mL
3520.00 DKK
0.10ml
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Claudin-2 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
Claudin-2
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Extracellular Matrix
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
9075
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:100
Polyclonal
Purified
RUO
Human
claudin 2, claudin-2, SP82
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-230 of human CLDN2 (NP_001164566.1). WKTSSYVGASIVTAVGFSKGLWMECATHSTGITQCDIYSTLLGLPADIQAAQAMMVTSSAISSLACIISVVGMRCTVFCQESRAKDRVAVAGGVFFILGGLLGFIPVAWNLHGILRDFYSPLVPDSMKFEIGEALYLGIISSLFSLIAGIILCFSCSSQRNRSNYYDAYQAQPLATRSSPRPGQPPKVKSEFNSYSLTGYV
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater