Få mere at vide
Brannan™ Klasseværelses vægsæt - termometer og kort med 3-punkts sporbart kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 17842988
Skift visning
Temperatur (metrisk) Drift:
-20 °C til +50 °C
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Drift
17842988 -20 °C til +50 °C
1 options
Artikelnummer. 17842988 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 25/702/0 + 49/101/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00 DKK
    791.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 143.56 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Enkeltpakket klasseværelses vægtermometersæt med lamineret diagram. Komplet med 3-punkts sporbar kalibrering.
  • Farverigt 380 mm plastvægtermometer med diagram til registrering af temperaturer
  • Lyst designet, ideel til uddannelse
  • Leveres med kalibreringscertifikat
  • Lamineret diagram, der gør det nemt at rengøre til flere formål
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Certificeringer/compliance britiske nationale standarder ISO 9001
Til brug med (applikation) Vægtermometer med diagram
Temperatur (metrisk) Drift -20 °C til +50 °C
Produkttype Vægtermometersæt