Få mere at vide
Cytiva Klassisk pulveriseret skinkenæringsblanding F10 - F12
Artikelnummer. 10733374
Skift visning
Mængde:
2 x 5 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10733374 1 x 50 l 50 L
11948075 2 x 5 l Pakke med 2
11561791 1 x 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733374 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30010.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støt cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med pulver HyClone™ Skinke F10-F12 næringsstofblanding, fremstillet vha ISO 9001:2000-certificerede processer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Skinke F12, med L-glutamin
Steriliseringsmetode Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Mængde 1 x 50 l
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt Skinke F12, med L-glutamin