Beskrivelse
- Leveres med en låsestang til at sikre kryobokse
- Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Holder | Æsker (12) |
| Inkluderer | Låsestang |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 140 x 340 mm |
| Højde (metrisk) | 32 mm |