missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Leveres med en låsestang til at sikre kryobokse
- Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Konstrueret af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 140 x 140 x 288 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Holder | Æsker (8) |
| Inkluderer | Låsestang |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?