Få mere at vide
Tenak™ Klassisk stativ til kummefrysere, med låsestang, 32 mm kassehøjde
Artikelnummer. 15200474 Shop alle TENAK produkter
Skift visning
Holder:
Æsker (12)
Æsker (16)
Æsker (8)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
15200474 Æsker (12) Hver
15230474 Æsker (16) Hver
15290464 Æsker (8) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15200474 Supplier Tenak™ Supplier No. TE21354
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Classic Rack er velegnet til brug med alle kummefrysermodeller.
  • Leveres med en låsestang til at sikre kryobokse
  • Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
  • Konstrueret af rustfrit stål
Specifications
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Bryst Frseezers
Holder Æsker (12)
Inkluderer Låsestang
Dimensioner (L x B x H) 140 x 140 x 340 mm
Højde (metrisk) 32 mm