Få mere at vide
Tenak™ Klassisk stativ til kummefrysere, 75 mm æskehøjde, med æsker
Shop alle TENAK produkter
Holder:
Kasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Leveres med en låsestang til at sikre kryobokse
- Mål den indvendige højde af din fryser, når du vælger det rigtige stativ
- Konstrueret af rustfrit stål
- Inkluderer standard hvide papkasser med 9 x 9 celledelere
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Hvide papkasser, 9 x 9 celledelere |
| Holder | Kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 2 |
| Til brug med (udstyr) | Bryst Frseezers |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 140 x 166 mm |
| Højde (metrisk) | 75 mm (kasse) |